Learn More
Testosterona, Lipomed
Descripción
Testosterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone |
| CAS | 58-22-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Testosterone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H28 O2 |
| Sinónimo | 17 beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |