Learn More
Laurato de testosterona, Mikromol™
Código de producto. 30052158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052158 100 mg 100 miligramos
30050713 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052158 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0904.02
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Laurato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Laurate
CAS 59232-78-9
Nombres de analitos o componentes Testosterone Laurate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H50 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Testosterone Laurate, (17beta)-17-[(1-oxododecyl)oxy]-Androst-4-en-3-one, Testosterone, laurate (6CI), Testosterone Decanoate Impurity F, (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]-androst-4-en-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C31H50O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-29(33)34-28-17-16-26-25-15-14-23-22-24(32)18-20-30(23,2)27(25)19-21-31(26,28)3/h22,25-28H,4-21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1
SMILES O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] dodecanoato
Peso molecular (g/mol) 470.74
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.376 g/mol