Learn More
Isocaproato de testosterona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30462134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30462134 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462134 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0863.0011
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Testosterone isocaproate
CAS 15262-86-9
Nombres de analitos o componentes Testosterone isocaproate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C25 H38 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Testosterone, 4-methylvalerate (6CI,8CI), Valeric acid, 4-methyl-, ester with testosterone (8CI), NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, Testosterone isocaproate, Androst-4-en-3-one, 17-[(4-methyl-1-oxopentyl)oxy]-, (17beta)-, (17beta)-17-[(4-Methyl-1-oxopentyl)oxy]androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl isocaproate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38O3/c1-16(2)5-10-23(27)28-22-9-8-20-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,3)21(19)12-14-25(20,22)4/h15-16,19-22H,5-14H2,1-4H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC 4-metilpentanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 386.57
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2821 g/mol