Learn More
Hexanoato de testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone caproate |
| CAS | 10312-45-5 |
| Fórmula molecular | C25 H38 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Hexanoate, Testosterone Enantate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. E (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxohexyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','hexanoate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxohexyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one hexanoate, Testosterone 17-caproate, Testosterone caproate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O3/c1-4-5-6-7-23(27)28-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,2)21(19)13-15-25(20,22)3/h16,19-22H,4-15H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 386.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2821 |