Learn More
Testosterona, Pharm. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10052040 10 g 10 g
10042040 5 g 5 GR
10310504 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10052040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164410100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La testosterona, CAS # 58-22-0, es una hormona sexual esteroidea de la familia de los androstanos y es importante para regular y mantener varias funciones biológicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La testosterona es una hormona sexual esteroidea de la familia de los androstanos y es importante para el mantenimiento de varias funciones biológicas
•Este compuesto es un andrógeno que ejerce su función al unirse y activar el receptor de andrógenos
Aplicaciones
• La testosterona se convierte irreversiblemente en dihidrotestosterona (DHT) en los tejidos objetivo mediante la enzima 5-∝ reductasa
•Los complejos receptores lingando-andrógeno de la testosterona o DHT (su metabolito activo) actúan como un factor de transcripción, estimulando la expresión de varios genes sensibles
•Antagoniza el receptor de andrógenos para inducir la expresión génica que provoca el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de varias funciones biológicas
• Este compuesto se utiliza comúnmente en estudios in vivo como un derivado de éster debido a su rápido metabolismo por el hígado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-22-0
Fórmula molecular C19H28O2
Peso molecular (g/mol) 288.43
Clave InChI MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hidroxi-9a,11a-dimetil-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-ciclopenta[a]fenantren-7-ona
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone
Punto de fusión 153.0°C to 157.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 9324
Rotación específica +110.00
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Testosterone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.