Learn More
Testosterona EP Impureza J, Mikromol™
Código de producto. 30052685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052685 25 mg 25 miligramos
18012910 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052685 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.130025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Testosterona EP Impureza J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether)
CAS 57144-06-6
Nombres de analitos o componentes 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. J (EP), Androstenedione Methylenolether, Testosterone Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,12,15-17H,5-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1
SMILES COC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-3-metoxi-10,13-dimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 300.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089 g/mol