Learn More
Testosterona EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30052369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052369 100 mg 100 miligramos
30051723 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052369 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Testosterona EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
CAS 972-46-3
Nombres de analitos o componentes 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Ethylenolether)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C21 H30 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Testosterone Imp. B (EP), 3-Ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Androstenedione Ethylenolether, Testosterone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O2/c1-4-23-15-9-11-20(2)14(13-15)5-6-16-17-7-8-19(22)21(17,3)12-10-18(16)20/h5,13,16-18H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMILES CCOC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-3-etoxi-10,13-dimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 314.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2246 g/mol