Learn More
Enantato de testosterona, TRC
Código de producto. 30408946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408946 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30408946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT15508025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Fórmula molecular C26 H40 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Testosterone Enantate, Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxoheptyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','heptanoate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid','ester with testosterone (6CI), 17β-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17β-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Peso molecular (g/mol) 400.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2977