Learn More
Testosterona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319397 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30319397 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17322500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone
CAS 58-22-0
Nombres de analitos o componentes Testosterone
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C19 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Testosterone (7CI,8CI), (+)-Testosterone, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)-, (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17beta-ol, Androst-4-en-17beta-ol-3-one, Androst-4-ene-17beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17beta-ol-3-one, Testosterone Decanoate Impurity A, Testosterone Enantate Impurity D, Testosterone Isocaproate Impurity A, Testosterone Propionate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 288.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,2089 g/mol