Learn More
Decanoato de testosterona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone decanoate |
| CAS | 5721-91-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Testosterone decanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H46 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Testosterone Decanoate, Decanoic acid, ester with testosterone, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate, (17beta)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Mostrar más |