Learn More
Propionato de testosterona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone-16,16,17-d3 Propionate |
| CAS | 876054-54-5 |
| Fórmula molecular | C22 2H3 H29 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-(1-oxopropoxy)-','(17β)- (9CI), Testosterone-d3 propionate, Testosterone-16,16,17-d3 propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1/i8D2,19D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 347.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.254 |