Learn More
Cipionato de testosterona, TRC
Código de producto. 30418550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418550 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30418550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT155100100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Cypionate
CAS 58-20-8
Fórmula molecular C27 H40 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Androst-4-en-3-one','17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid','ester with testosterone (8CI), 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate, Testosterone 17β-cyclopentylpropionate, Testosterone 17β-cypionate, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone','3-cyclopentanepropionate, Virilon
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-ciclopentilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 412.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.2977