Learn More
Cipionato de testosterona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322941 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322941 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17322530AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Cypionate
CAS 58-20-8
Nombres de analitos o componentes Testosterone Cypionate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H40 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Testosterone, cyclopentanepropionate (6CI,7CI,8CI), Cyclopentanepropionic acid, ester with testosterone (8CI), DepAndro 100, DepAndro 200, Depo, Depo-testosterone, Deposteron, Depotest, Depovirin, NSC 9157, Pertestis, Testex Leo, Testodrin prolongatum, Testosterone cyclopentylpropionate, Testosterone cypionate, Testosterone, 3-cyclopentanepropionate, Virilon, Androst-4-en-3-one, 17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-, (17beta)-, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentanepropionate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cyclopentanepropionate, Testosterone 17beta-cyclopentylpropionate, Testosterone 17beta-cypionate
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCC5CCCC5
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-ciclopentilpropanoato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 412.6
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 412,2977 g/mol