Learn More
Acetato de caprinoil testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Ketolaurate |
| CAS | 5874-98-6 |
| Fórmula molecular | C31 H48 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-[(1,3-dioxododecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Testosterone','3-oxododecanoate (6CI,7CI,8CI), Androdurin, Testosterone 17-caprinoylacetate, Testosterone caprinoylacetate, Testosterone ketolaurate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-23(32)21-29(34)35-28-15-14-26-25-13-12-22-20-24(33)16-18-30(22,2)27(25)17-19-31(26,28)3/h20,25-28H,4-19,21H2,1-3H3/t25-,26-,27-,28-,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-oxododecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 484.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.355 |