Learn More
Benzoato de testosterona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30460203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460203 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460203 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0493.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Benzoate
CAS 2088-71-3
Nombres de analitos o componentes Testosterone Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H32 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Testosterone benzoate, Testosterone, benzoate (7CI,8CI), NSC 524278, Testosterone 17-benzoate, Androst-4-en-3-one, 17-(benzoyloxy)-, (17beta)-, (17beta)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one, 17beta-Benzoyloxyandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one benzoate, Androst-4-en-17beta-ol-3-one benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] benzoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 392.53
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2351 g/mol