Learn More
Testosterona-3,4-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone-3,4-13C2 |
| CAS | 82938-02-1 |
| Fórmula molecular | C1713C2H28O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (17beta)-17-etaydroxyandrost-4-en-3-one-13C2, 4-Androsten-17beta-ol-3-one-13C2, AndroGel-13C2, Androderm-13C2, Androlin-13C2, (+)-Testosterone-13C2, trans-Testosterone-13C2, Testoderm-13C2, Testogel-13C2, Testolin-13C2, Testro AQ-13C2, Testrone-13C2, Virosterone-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i11+1,13+1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.2156 |