missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Undecanoato de testosterona-2,2,4,6,6-d5, CDN

Código de producto. 30313864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30313864 0.005 g
30311662 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313864 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND66180.005G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-Undecanoate
Fórmula molecular C30 D5 H43 O3
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-undecanoate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecanoate, (17β)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 undecylate
Fórmula InChI InChI=1 S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27 H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1/i13D2,17D2,21 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCC)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] undecanoato
Peso molecular (g/mol) 461.731
Formula Weight (peso de la fórmula) 461,392 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.