Learn More
17-propionato de testosterona, Lipomed
Código de producto. 30458635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458635 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458635 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES124010
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17-propionato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Nombres de analitos o componentes Testosterone propionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H32 O3
Sinónimo Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Testosterone Propionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17 beta)-, Testosterone, propionate (8 CI), (17 beta)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 344.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2351 g/mol