Learn More
17-propionato de testosterona, Lipomed
Código de producto. 30460587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30460587 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30460587 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES1240100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17-propionato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone propionate
CAS 57-85-2
Nombres de analitos o componentes Testosterone propionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H32 O3
Sinónimo Testosterone Isocaproate Imp. C (EP), Testosterone Propionate, Androst-4-en-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (17 beta)-, Testosterone, propionate (8 CI), (17 beta)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate, Testosterone-17 beta propionate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 344.49
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.2351 g/mol