Learn More
17-fenilpropionato de testosterona, Lipomed
Descripción
17-fenilpropionato de testosterona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Phenylpropionate |
| CAS | 1255-49-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Testosterone Phenylpropionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H36 O3 |
| Sinónimo | Testosterone, hydrocinnamate (6 CI,7 CI,8 CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8 CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 OC(=O)CCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-fenilpropanoato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |