Learn More
17-fenilpropionato de testosterona, Lipomed
Código de producto. 30460885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30460885 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460885 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES124150
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17-fenilpropionato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Phenylpropionate
CAS 1255-49-8
Nombres de analitos o componentes Testosterone Phenylpropionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H36 O3
Sinónimo Testosterone, hydrocinnamate (6 CI,7 CI,8 CI), Hydrocinnamic acid, ester with testosterone (8 CI), Androject, Hydrocinnamic acid, testosterone ester, NSC 26643, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl beta-phenylpropionate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 OC(=O)CCc5ccccc5
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-fenilpropanoato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 420.58
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.2664 g/mol