Learn More
Testosterona 17-O-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone Acetate |
| CAS | 1045-69-8 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Testosterone Acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Acetate, Testosterone Propionate Imp. A (EP), Testosterone Isocaproate Imp. B (EP), Testosterone Imp. E (EP), (17β)-17-(Acetyloxy)androst-4-en-3-one, Testosterone acetate, 17-O-Acetyltestosterone, 17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Acetoxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Acetoxytestosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one acetate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17β-acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Aceto-sterandryl, Aceto-testoviron, Amolisin, Androst-4-en-17β-ol-3-one acetate, Androtest A, Deposteron, Farmatest, NSC 523836, Perandrone A, SKF 5647, Testosterone 17-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.2195 |