Learn More
Testosterona 17-isocaproato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone isocaproate |
| CAS | 15262-86-9 |
| Fórmula molecular | C25 H38 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one','17-[(4-methyl-1-oxopentyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','4-methylvalerate (6CI,8CI), (17β)-17-[(4-Methyl-1-oxopentyl)oxy]androst-4-en-3-one, Valeric acid','4-methyl-','ester with testosterone (8CI), 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl isocaproate, NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, Testosterone isocaproate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O3/c1-16(2)5-10-23(27)28-22-9-8-20-19-7-6-17-15-18(26)11-13-24(17,3)21(19)12-14-25(20,22)4/h15-16,19-22H,5-14H2,1-4H3/t19-,20-,21-,22-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 4-metilpentanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 386.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2821 |