Learn More
17-isocaproato de testosterona, Lipomed
Código de producto. 30458857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458857 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458857 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES124310
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17-isocaproato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone isocaproate
CAS 15262-86-9
Nombres de analitos o componentes Testosterone isocaproate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H38 O3
Sinónimo Testosterone, 4-methylvalerate (6 CI,8 CI), Valeric acid, 4-methyl-, ester with testosterone (8 CI), NSC 26641, Testosterone 17-isocaproate, Testosterone 4-methylpentanoate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate, 3-Oxoandrost-4-en-17 beta-yl isocaproate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)CCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 4-metilpentanoato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 386.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2821 g/mol