Learn More
Testosterona 17-isobutirato, TRC
Código de producto. 30417930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30417930 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30417930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT155035100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methyl-propanoate (Testosterone Isobutyrate)
CAS 1169-49-9
Fórmula molecular C23 H34 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl 2-Methylpropanoate, Testosterone Propionate Imp. B (EP), Testosterone Isocaproate Imp. D (EP), Testosterone isobutyrate, Androst-4-en-3-one','17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-','(17β)-, Testosterone','isobutyrate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(2-Methyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one, Isobutyric acid','ester with testosterone (8CI), 17β-(Isobutyroxy)androst-4-en-3-one, 3-Oxoandrost-4-en-17β-yl isobutyrate, Agovirin-Depot, Perandren M, Testocryst, Testosterone 17-isobutyrate, Testosterone 2-methylpropanoate, Testosterone 2-methylpropionate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O3/c1-14(2)21(25)26-20-8-7-18-17-6-5-15-13-16(24)9-11-22(15,3)19(17)10-12-23(18,20)4/h13-14,17-20H,5-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(C)C(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC 2-metilpropanoato de [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Peso molecular (g/mol) 358.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2508
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.