Learn More
17-hexahidrobenzoato de testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone 17-Hexahydrobenzoate |
| CAS | 14191-92-5 |
| Fórmula molecular | C26 H38 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sterandryl-A, Tardosterandryl-Depot, Testodur, Testosterone 17-Hexahydrobenzoate, Testosterone Cyclohexanoate, Testosterone Hexahydrobenzoate, Virex-Retard, Benzotest, Durandron, Sterandryl Retard, Cyclohexanecarboxylate Testosterone, Cyclohexanecarboxylic Acid Ester with Testosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H38O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h16-17,20-23H,3-15H2,1-2H3/t20?,21?,22?,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)C1CC[C@@H]2OC(=O)C5CCCCC5 |
| Nombre IUPAC | [(10R,13S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] ciclohexanocarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2821 |