Learn More
17-heptanoato de testosterona, Lipomed
Código de producto. 30457498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30457498 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457498 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES1242100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
17-heptanoato de testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone enanthate
CAS 315-37-7
Nombres de analitos o componentes Testosterone enanthate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H40 O3
Sinónimo Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Testosterone Enantate, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17 beta)-, Testosterone, heptanoate (6 CI,8 CI), (17 beta)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate, 4-Androsten-3-one 17 beta-enanthate
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 400.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.2977 g/mol