Learn More
17-decanoato de testosterona, TRC
Código de producto. 30409266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30409266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT155120100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone decanoate
CAS 5721-91-5
Fórmula molecular C29 H46 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Testosterone Decanoate, (17β)-17-[(1-Oxodecyl)oxy]androst-4-en-3-one, Testosterone decanoate, Decanoic acid','ester with testosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one decanoate, NSC 26642, Testosterone 17-caprinate, Testosterone 17-decanoate, Testosterone caprate, Testosterone caprinate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] decanoato
Peso molecular (g/mol) 442.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.3447