Learn More
Decanoato de testosterona-16,16,17-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| CAS | 876054-57-8 |
| Fórmula molecular | C29 2H3 H43 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17β)- (9 CI), Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26 H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1/i15D2,26 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] decanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 445.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445,3635 g/mol |
| Show More |