Learn More
Testosterona-16,16,17-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Testosterone-D3 (16,16,17-D3) |
| CAS | 77546-39-5 |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H25 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17-hydroxy-, (17β)-, (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3, 16,16,17-Testosterone-D3, Testosterone-16,16,17-D3, 19,19,19-Trideuteriotestosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.2278 g/mol |
| Mostrar más |