Learn More
Testosterona-16,16,17-d3 3-Ciclopentilpropionato, CDN
Código de producto. 30315101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30315101 0.005 g
30314084 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315101 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND72740.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone Cypionate-d3
CAS 876054-56-7
Fórmula molecular C27 D3 H37 O3
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, 17-(3-cyclopentyl-1-oxopropoxy)-, (17β)- (9 CI), (17β)-17-(3-Cyclopentyl-1-oxopropoxy)androst-4-en-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-cyclopentanepropionate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3 cyclopentylpropionate, Testosterone Cypionate-d3, Testosterone Cypionate-16,17,17-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24 H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1/i11D2,24 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)CCC5CCCC5
Nombre IUPAC [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] 3-ciclopentilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 415.623
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.317 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity