Learn More
Testosterona-16,16,17-d3 17-Decanoato, TRC
Código de producto. 30428053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428053 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1551221MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate
CAS 876054-57-8
Fórmula molecular C29 2H3 H43 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-[(1-oxodecyl)oxy]-','(17β)- (9CI), Testosterone-16,16,17-d3 17-Decanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-27(31)32-26-15-14-24-23-13-12-21-20-22(30)16-18-28(21,2)25(23)17-19-29(24,26)3/h20,23-26H,4-19H2,1-3H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-/m0/s1/i15D2,26D
SMILES [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])OC(=O)CCCCCCCCC
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] decanoato
Peso molecular (g/mol) 445.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.3635