Learn More
Testosterona 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30461099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461099 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461099 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0323.0011
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Testosterona 1,0 mg/ml en acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testosterone
CAS 58-22-0
Nombres de analitos o componentes Testosterone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 17 beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21 H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
Nombre IUPAC (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 288.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,2089 g/mol