Learn More
Testololactona, TRC
Código de producto. 30006815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006815 1 mg 1 miligramo
30011774 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1548051MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4416-57-3
Fórmula molecular C19 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-Dodecahydro-10a,12a-dimethyl-2H-phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (6CI,8CI), 13,17-Secoandrost-4-en-17-oic acid, 13α-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone (7CI), D-Homo-17a-oxaandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-2-hydroxy-2,4b-dimethyl-7-oxo-1-phenanthrenepropionic acid δ-lactone, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-en-3,17-dione, 17a-Oxa-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione, 2H-Phenanthro[2,1-b]pyran-2,8(4bH)-dione, 3,4,4a,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-dodecahydro-10a,12a-dimethyl-, [4aS-(4aα,4bβ,10aβ,10bα,12aβ)]-, NSC 12173, Testololactone
Nombre IUPAC (4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-10a,12a-dimetil-4,4a,4b,5,6,9,10,10b,11,12-decahidro-3H-nafto[2,1-f]cromeno-2,8-dione
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Testololactone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882