Learn More
Cole-Parmer™ Tamiz de ensayo, latón
Código de producto. 15872145 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
15872145 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15872145 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5998101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    86.68€ / paquete de 1
    Ahorro 22.32€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Tamiz en serie con certificado de conformidad de tamiz de ensayo.
  • Bastidor de latón, alambre de latón.
  • Certificado de tamiz de ensayo.
  • Tamiz de conformidad con la norma ASTM E11-09.
Especificaciones
Tamaño de poro 2 mm
Material Latón
Altura (imperial) 1 pulg
Estándar EE.UU. cat. 10
Diámetro exterior (imperial) 8 in
Screen Size Malla 10
Mesh Material Latón
Sieve Number 10