Learn More
Kartell™ Tubos de ensayo estériles con tapones de rosca
Código de producto. 10691932
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10691932 25 ml paquete de 400
1 options
Código de producto. 10691932 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0562200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    148.80€ / paquete de 400
    Ahorro 6.20€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la contaminación de las muestras con tubos de ensayo con tapón de rosca hermético. Los tubos de ensayo estériles Kartell™ con tapones de rosca satisfacen una amplia variedad de necesidades como tubos de ensayo y tienen un fondo redondo con un
  • Tubos de PS con tapones de rosca de PE
  • Los tubos tienen el fondo redondo
  • Los tubos tienen un faldón que los hace autoestables
  • Disponibles en versión estéril y no estéril
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Tipo de diseño Fondo redondo
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 92,4 mm
Material Poliestireno
Incluye Etiqueta autoadhesiva para su identificación
Envase Envuelto de manera individual
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca