Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo con tapón de rosca
Description
- Base redonda
- Pared gruesa, espesor de aprox. 1 mm.
- Diámetro de aprox. 16 mm
- Longitud de aprox. 160 mm
- Con rosca GL 18
- Esterilizable hasta +121 °C
- Se suministra en paquetes de 100
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Blanco |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | ∼160 milímetros |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Diámetro (métrico) | ∼16 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |