Learn More
Heinz Herenz Tubos de ensayo de polipropileno
Descripción
- Tubos de ensayo
- PP
- 16 x 150 milímetros
- 20 mL
- Cilíndrico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | No incluido |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Mostrar más |