Learn More
Velp Scientifica™ Tubos de ensayo
Código de producto. 12606045 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tubo de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12606045 Tubo de ensayo cada uno
1 options
Código de producto. 12606045 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor 10000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo Velp Scientifica™ son tubos de repuesto para su uso con el sistema de mineralización TMD 6.
  • Tubo de ensayo de repuesto
  • Cuenta con una junta esférica
Especificaciones
Descripción Tubo de ensayo
Incluye Junta esférica
Diámetro exterior (métrico) 42 mm
Volumen (métrico) 250 mL