Learn More
Velp Scientifica™ Tubos de ensayo para unidades de digestión
Código de producto. 11725654 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK
Serie DK6/48 y UDK
Unidades de destilación de la serie UDK
Diámetro exterior (métrico):
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11725654 Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK 26 mm paquete de 6
11900114 Serie DK6/48 y UDK 48 mm cada uno
10777925 Unidades de destilación de la serie UDK 80 mm cada uno
11715654 - 42 mm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11725654 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000146
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Includes
6 tubos de ensayo/caja
Facilita el análisis de nitrógeno y el proceso de determinación de proteínas. Los tubos de ensayo para unidades de digestión Velp Scientifica™ son para su uso con las unidades de digestión Velp Scientifica™ Kjeldahl.
  • Disponibles en recuentos diferentes
  • Disponibles en diferentes tamaños y diámetros
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de ensayo
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) 26 mm
Para utilizar con (equipo) Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK
Cantidad 6 tubos/caja