Learn More
Kartell™ Tapón para tubos de ensayo desechables
Código de producto. 15305393
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15305393 Natural paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15305393 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 8832110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    25.29€ / paquete de 1000
    Ahorro 0.71€
    2% Descuento
En stock
El tapón Kartell™ para tubos de ensayo desechables proporciona un sellado a prueba de fugas en el tubo de ensayo, lo que reduce el riesgo de derrame.
  • Marcado CE y aprobado por la IVD
  • Hecho de polipropileno
  • Para uso con tubos de ensayo desechables Kartell™ 88320
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Material Polietileno
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Kartell™ 88320