Learn More
Heidolph™ Soporte para tubos de ensayo
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Admite:
Hasta 6 recipientes Eppendorf (1,5 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para hasta 6 recipientes Eppendorf (1,5 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Hasta 6 recipientes Eppendorf (1,5 ml) |
| Capacidad de tubos | 1,5 mL |
| Tipo de producto | Soporte para tubos de ensayo |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Parte superior de Reax y control de Reax |
| N.º de posiciones | 6 |