Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pulverizadores para tubos de ensayo
Código de producto. 11993531
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tubo de ensayo para el cabezal
Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11993531 Tubo de ensayo para el cabezal cada uno
11586904 Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11993531 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05470606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00€
    7.48€ / paquete de 1
    Ahorro 4.52€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pulverizador completo compuesto por: Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador (fabricado con tubos DURAN™)
  • Con pinza y perilla de caucho
  • Unidad de embalaje: 1 unidad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Descripción Tubo de ensayo para el cabezal
Junta cónica estándar NS 14/23