Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pulverizadores para tubos de ensayo
Código de producto. 11586904
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tubo de ensayo para el cabezal
Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11586904 Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador cada uno
11993531 Tubo de ensayo para el cabezal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11586904 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05470600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.10€
    58.64€ / paquete de 1
    Ahorro 12.46€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pulverizador completo compuesto por: Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador (fabricado con tubos DURAN™)
  • Con pinza y perilla de caucho
  • Unidad de embalaje: 1 unidad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Descripción Tubo de ensayo y cabezal del pulverizador
Junta cónica estándar NS 14/23