Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Código de producto. 11719518 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Admite:
10 tubos de 13 mm
17 tubos de 20 mm
21 tubos de 25 mm
26 tubos de 30 mm
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml
Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml
matriz, red, conjunto:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Matriz de 3 x 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite matriz, red, conjunto unitSize
11719518 Azul Tubos de 1,5 mL 4 x 6 cada uno
11875820 Azul Tubos de 1,5 mL 8 x 12 cada uno
11436358 Rojo 10 tubos de 13 mm 6 x 6 cada uno
10174383 Rojo 10 tubos de 13 mm 6 x 12 cada uno
10794214 Naranja Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml 6 x 6 cada uno
10031913 Naranja Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml 6 x 12 cada uno
11476358 Blanco 17 tubos de 20 mm 4 x 5 1 PCS
10417883 Blanco 17 tubos de 20 mm 4 x 10 cada uno
11486358 Azul 21 tubos de 25 mm 4 x 4 1 PCS
11426358 Azul 21 tubos de 25 mm 4 x 10 cada uno
11466358 Verde 26 tubos de 30 mm Matriz de 3 x 8 cada uno
11496358 Verde Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml 3 x 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11719518 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine estas gradillas para tubos de ensayo de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Todas las gradillas son compatibles con las plataformas de agitador MaxQ.
Las gradillas están disponibles en multitud de tamaños, matrices y colores. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Azul; 1,5 ml; matriz de 4 x 6
Color Azul
Admite Tubos de 1,5 mL
Posiciones 24
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 4 x 6