Learn More
Labconco™ Gradilla para tubos de ensayo: FreeZone™ Accesorio para liofilización
Código de producto. 17839806 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estantes redondos para productos (con o sin calefacción)
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
17839806 Estantes redondos para productos (con o sin calefacción)
1 options
Código de producto. 17839806 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7379000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.04€
    286.67€ / paquete de 1
    Ahorro 25.37€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Gradilla redonda para tubos de ensayo de 12-13 mm.
Gradilla para tubos de ensayo redonda
  • Admite hasta 104 tubos de 12-13 mm
  • Fabricado en acero inoxidable tipo 304
  • Incluye fondo
  • Ideal para usar con los estantes redondos para productos (con o sin calefacción)
  • Dimensiones: 9,0 in de diámetro x 1,0 in de alto
Especificaciones
Tipo Gradilla de tubos
Material Acero inoxidable (304)
Para utilizar con (equipo) Estantes redondos para productos (con o sin calefacción)
Incluye Gradilla de acero inoxidable
Anchura (imperial) 9 in
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6.4 cm
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22.9 cm
Peso con embalaje (imperial) 2.3 lb.
Peso (imperial) 1.3 lb.