Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo para baños de circulación con calentamiento Fisherbrand™
Código de producto. 17591916 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
102 tubos de 0,5 mL
75 tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 x 30 mm
Tubos de 23 x 24 mm
Tubos de 36 x 16 a 19 mm
Tubos de 65 x 10 a 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
17591916 75 tubos de 1,5 mL cada uno
17581916 Tubos de 14 x 30 mm cada uno
17571916 Tubos de 23 x 24 mm cada uno
17561916 Tubos de 36 x 16 a 19 mm cada uno
17551916 Tubos de 65 x 10 a 13 mm cada uno
17501926 102 tubos de 0,5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17591916
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Estas gradillas para tubos de ensayo se adaptan a una gran variedad de tamaños y capacidades de los tubos.
  • Para su uso con diversos circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación con calentamiento Fisherbrand™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Admite 75 tubos de 1,5 mL