Learn More
OHAUS™ Rack para tubos de ensayo
Código de producto. 15722539 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Admite:
Tubos (10 a 14 mm)
Tubos (14 a 16 mm)
Tubos (15 mL)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 a 20 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (21 a 25 mm)
Tubos (22 a 25 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Tubos (5 mL)
Tubos (de 10 a 13 mm)
Tubos (de 16 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Admite unitSize
15722539 12 Tubos (5 mL) cada uno
15752529 17 Tubos (5 mL) cada uno
15742529 21 Tubos (21 a 25 mm) cada uno
15712529 21 Tubos (30 mm) cada uno
15702539 24 Tubos (22 a 25 mm) cada uno
15702529 24 Tubos (25 mm) cada uno
15732529 33 Tubos (de 16 a 20 mm) cada uno
15712539 35 Tubos (15 mL) cada uno
15792529 35 Tubos (18 a 20 mm) cada uno
15792519 40 Tubos (20 mm) cada uno
15722529 48 Tubos (10 a 14 mm) cada uno
15782529 48 Tubos (14 a 16 mm) cada uno
15782519 60 Tubos (16 mm) cada uno
15772529 63 Tubos (de 10 a 13 mm) cada uno
15772519 90 Tubos (30 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15722539 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para tubos de ensayo OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para usar con tubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla para tubos de ensayo de 50 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (5 mL)
Material Acero revestido de PVC
Posiciones 12
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Tamaño 50 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 17,8 x 10,2 cm
Longitud (métrico) 12,70 cm
Longitud (imperial) 5,00 in
Anchura (imperial) 7,00 in
Altura (imperial) 4,00 in
Fondo (imperial) 5,00 in
Fondo (métrico) 12,70 cm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 1
Altura (métrico) 10,200 cm
matriz, red, conjunto 3 x 4
Anchura (métrico) 17,80 cm