Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Rack para tubos de ensayo
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable
- Dimensiones: 289 x 100mm
- Se puede fijar al pie con bisagra para variar el ángulo (se vende por separado)
- Para usar con agitadores de plataforma universales
Especificaciones
Especificaciones
| Color | metálica |
| Admite | Tubos (30 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 14 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño | 30 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |