Learn More
Labconco™ Gradilla para tubos de ensayo/microcentrífuga:Accesorio para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Tubo de ensayo rectangular/gradilla para microcentrífugas
- Admite hasta 70 tubos de 12-13 mm
- Fabricado en acero inoxidable tipo 304
- Incluye fondo y placa adaptadora para (70) tubos de microcentrífuga
- Ideal para su uso con secador de bandeja FreeZone™, secador de bandeja para grandes volúmenes, secador de bandeja con tapones de retención
- Dimensiones:18,79 x 29,21 x 6,35 cm (7,4 x 11,5 x 2,5 pulgadas [An x Pr x Al])
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tube Rack |
| Capacidad (métrico) | 70 tubos |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Para utilizar con (equipo) | Secador de bandeja FreeZone™, secador de bandeja para grandes volúmenes o secador de bandeja con tapones de retención |
| Incluye | Gradilla de acero inoxidable y una placa adaptadora de tubos de microcentrífuga de acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 7,4 in |
| Altura (imperial) | 2,5 in |
| Longitud (imperial) | 11,5 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 3,5 lb |
| Mostrar más |